Wybierz wielkość
2300,00 zł
2300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.01 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EFNA5(1946)
1 of 4
Ta pozycja | SAB1408964 | SAB1408965 | SAB1402761 |
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| clone 1A2, monoclonal | clone polyclonal | clone 2H3, monoclonal | clone 1C12, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... EFNA5(1946) | Gene Information human ... EFNA2(1943) | Gene Information human ... EFNA3(1944) | Gene Information human ... EFNA3(1944) |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
Opis ogólny
Immunogen
Sekwencja
FSEKFQLFTPFSLGFEFRPGREYFYISSAIPDNGRRSCLKLKVFVRPTNSCMKTIGVHDRVFDVNDKVENSLEPADDTVHESAEPSRGEN
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?