Merck
SAB1409042
Anti-FTH1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FHC, FTH, FTHL6, MGC104426, PIG15, PLIF
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 21.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FTH1(2495)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
SAB1405830SAB1405497SAB1412585
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
UniProt accession no.
P02794
UniProt accession no.
P02794
UniProt accession no.
Q92858
UniProt accession no.
Q92858
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
4D10, monoclonal
Opis ogólny
Gen ten koduje ciężką podjednostkę ferrytyny, głównego wewnątrzkomórkowego białka magazynującego żelazo u prokariotów i eukariotów. Składa się z 24 podjednostek ciężkich i lekkich łańcuchów ferrytyny. Różnice w składzie podjednostek ferrytyny mogą wpływać na szybkość pobierania i uwalniania żelaza w różnych tkankach. Główną funkcją ferrytyny jest przechowywanie żelaza w stanie rozpuszczalnym i nietoksycznym. Defekty białek ferrytyny są związane z kilkoma chorobami neurodegeneracyjnymi. Gen ten posiada wiele pseudogenów. Zaobserwowano kilka alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu, ale ich ważność biologiczna nie została określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FTH1 (NP_002023.2, 1 a.a. ~ 183 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MTTASTSQVRQNYHQDSEAAINRQINLELYASYVYLSMSYYFDRDDVALKNFAKYFLHQSHEEREHAEKLMKLQNQRGGRIFLQDIKKPDCDDWESGLNAMECALHLEKNVNQSLELHKLATDKNDPHLCDFIETHYLNEQVKAIKELGDHVTNLRKMGAPESGLAEYLFDKHTLGDSDNES
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)