Wybierz wielkość
2300,00 zł
2300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
36 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ART4(420)
1 of 4
Ta pozycja | SAB1300281 | SAB1401019 | SAB1300652 |
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form IgG fraction of antiserum |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| technique(s) western blot: suitable | technique(s) indirect ELISA: 1:1000, western blot: 1:100-1:500 | technique(s) western blot: 1 μg/mL | technique(s) indirect ELISA: 1:1000, western blot: 1:100-1:500 |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?