Merck
SAB2109042
Anti-SLC12A2 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
NKCC1, SLC12A2
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
100 μL
1910,00 zł
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
133 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine, rat, human, mouse, pig
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC12A2(57396)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
SAB5200103SAB1402357SAB5200108
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
4H4, monoclonal
clone
polyclonal
technique(s)
western blot: 1 μg/mL
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen pośredniczy w transporcie i reabsorpcji sodu i chlorków. Kodowane białko jest białkiem błonowym i jest ważne w utrzymaniu prawidłowej równowagi jonowej i objętości komórek. Białko to jest fosforylowane w odpowiedzi na uszkodzenie DNA. Dla tego genu znaleziono trzy warianty transkryptu kodujące dwie różne izoformy.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na N-końcowy region ludzkiego SLC12A2
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Inne uwagi
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: APASRDGGVRDEGPAAAGDGLGRPLGPTPSQSRFQVDLVSENAGRAAAA
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)