Wybierz wielkość
1850,00 zł
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Przeciwciało monoklonalne anty-CD3wytwarzane u myszy, clone TB3
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
TB3, monoclonal
form
buffered aqueous solution
concentration
1 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: 1.5 μg/mL
accession no.
BC049847
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD3E(916)
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | SAB4700050 | SAB4700045 | SAB4700040 |
|---|---|---|---|
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| Gene Information human ... CD3E(916) | Gene Information human ... CD3(916) | Gene Information human ... CD3(916) | Gene Information human ... CD3(916) |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone TB3, monoclonal | clone APA1/1, monoclonal | clone MEM-92, monoclonal | clone OKT3, monoclonal |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Disclaimer
General description
Physical form
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?