Merck
SAB5702175
Przeciwciało przeciw łańcuchowi ciężkiemu ferrytyny, klon 1Q10I7, królicze monoklonalne
Synonim(y):
FHC, FTH, FTHL6, HFE5, PIG15, PLIF, ferrytyna, FTH1
Zaloguj sięaby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
100 μL
1720,00 zł
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
Materiały
colorless
klon
1Q10I7, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
21 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.25 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MTTASTSQVRQNYHQDSEAAINRQINLELYASYVYLSMSYYFDRDDVALKNFAKYFLHQSHEEREHAEKLMKLQNQRGGRIFLQDIKKPDCDDWESGLNA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FTH1(2495)
Opis ogólny
Gen ten koduje ciężką podjednostkę ferrytyny, głównego wewnątrzkomórkowego białka magazynującego żelazo u prokariotów i eukariotów. Składa się z 24 podjednostek ciężkich i lekkich łańcuchów ferrytyny. Różnice w składzie podjednostek ferrytyny mogą wpływać na szybkość pobierania i uwalniania żelaza w różnych tkankach. Główną funkcją ferrytyny jest przechowywanie żelaza w stanie rozpuszczalnym i nietoksycznym. Defekty białek ferrytyny są związane z kilkoma chorobami neurodegeneracyjnymi. Gen ten posiada wiele pseudogenów. Zaobserwowano kilka alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu, ale ich ważność biologiczna nie została określona. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego łańcucha ciężkiego ferrytyny (P02794).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)