Przejdź do
SAE0065
Lipase, produced by Aspergillus oryzae
>=100 LCLU/g
Synonim(y):
Eversa Transform 2.0
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
307,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Biological source:
Aspergillus sp. (A. oryzae)
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Aspergillus sp. (A. oryzae)
Quality Segment
form
liquid
density
~1.2 g/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
This product is a liquid lipase product with high activity in the transesterifciation of glycerides, and in the esterification of free fatty acids (FFA). This product is useful for biodiesel applications, for the conversion of both glycerides and FFA into biodiesel, and for production of fatty acid methyl esters (FAME) in the presence of methanol. This enzyme works at 40 °C, which allows the processese to require less energy for cooling.
Legal Information
A product of Novozyme Corp
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L4277L077762285
description
>=100 LCLU/g
description
≥20,000 U/g
description
solution, ≥100,000 U/g, white, beige
description
lyophilized, powder, white, ~50 U/mg
biological source
Aspergillus sp. (A. oryzae)
biological source
-
biological source
Aspergillus sp. (Aspergillus oryzae)
biological source
-
form
liquid
form
lyophilized
form
solution
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
~1.2 g/mL
density
-
density
-
density
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
24634-61-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)