Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 422,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 827,00 zł |
Informacje o tej pozycji
422,00 zł
description
non-ionic
Quality Segment
composition
Sapogenin content, 20-35%
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, protein quantification: suitable
sulfated ash
≤10%
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Molecular Biology, used as non-ionic surfactant | description used as non-ionic surfactant | description BioUltra, Used as detergent and surfactant |
| technique(s) LC/MS: suitable, protein quantification: suitable, HPLC: suitable | technique(s) protein quantification: suitable, HPLC: suitable | technique(s) protein quantification: suitable, HPLC: suitable | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| description non-ionic | description - | description - | description - |
| composition Sapogenin content, 20-35% | composition Sapogenin, 8-25% | composition Sapogenin, 8-25% | composition - |
| sulfated ash ≤10% | sulfated ash - | sulfated ash - | sulfated ash - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?