Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1600,00 zł |
500 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1600,00 zł
Nazwa produktu
Mucynaza SmE, mass spec suitable, from Serratia marcescens, recombinant, liquid
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
liquid
mol wt
98 kDa
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
suitability
suitable for mass spectrometry
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Application
Features and Benefits
- Rekombinowana z tagiem His®
- Proteaza selektywna wobec mucyny
- Rozszczepia N-końcowo do O-link glikozylowanych Ser/Thr w domenach mucyn.
- Profil rozszczepiania komplementarny do mucynazy StcE
- Towarzyszy złożonym, gęstym i sialilowanym glikoformom
Preparation Note
Roztwór białka jest stabilny przez 2 tygodnie w temperaturze 2-8°C.
W celu dłuższego przechowywania roztwór białka należy podzielić na porcje i przechowywać w temperaturze -20°C.
Roztwór enzymu należy chronić przed bezpośrednim działaniem światła.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description mass spec suitable, from Serratia marcescens, recombinant, liquid | description mass spec suitable, from EHEC, recombinant, powder | description Biotin and FLAG® tagged, powder | description clone 45M1, ascites fluid |
| technique(s) protein mass spectrometry: suitable | technique(s) protein mass spectrometry: suitable | technique(s) - | technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable using non-reducing conditions, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using sections of human stomach |
| suitability suitable for mass spectrometry | suitability - | suitability - | suitability - |
| form liquid | form - | form powder | form - |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?