Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1930,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8690,00 zł | |
2000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 46 390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1930,00 zł
Nazwa produktu
Ulepszona transglutaminaza mikrobiologiczna, Glycosylation tolerant, for site-specific antibody bioconjugation
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
specific activity
≥30 units/mg protein
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Application
Features and Benefits
- Odporność na glikozylację - nie ma potrzeby usuwania glikozylacji, co pozwala na zachowanie glikanu na produkcie koniugatu przeciwciała
- Stworzony do określonego celu - eMTG został zaprojektowany do produkcji ADC i biokoniugatów
- Aby uzyskać wyższą jakość odpowiednią do produkcji ADC zgodnie z cGMP, prosimy o kontakt za pomocą tego formularza https://www.sigmaaldrich.com/US/en/services/contract-manufacturing/adc-bioconjugation/adc-bioconjugation-request-information z wybraną opcją eMTG.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Glycosylation tolerant, for site-specific antibody bioconjugation | description lyophilized powder, ≥12 units/mg protein | description lyophilized powder, ≥1.5 units/mg protein | description affinity isolated antibody |
| technique(s) protein mass spectrometry: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) ELISA: 1:5000, western blot: 1:500-1:1000, immunohistochemistry: 1:50-1:100 |
| specific activity ≥30 units/mg protein | specific activity ≥12 units/mg protein | specific activity ≥1.5 units/mg protein | specific activity - |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?