Przejdź do
SAMMS2HYG
MS2-P65-HSF1-Hygromycyna SAM CRISPRa Helper Construct 2 DNA plazmidu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1730,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160703
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
1730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
vial of 20 μL
concentration
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
application(s)
CRISPR
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Produkt ten jest plazmidem lentiwirusowym, który wykorzystuje promotor EF1 alfa do napędzania ekspresji MS2-P65-HSF1 i kasety oporności na higromycynę połączonej peptydem 2A (EF1a-MS2-P65-HSF1-2A-Hygromycyna), umożliwiając łatwą selekcję po udanej transfekcji lub transdukcji. Użyj plazmidu lentiwirusowego MS2-P65-HSF1 firmy Sigma do generowania cząstek lentiwirusowych i wydajnej produkcji stabilnych linii komórkowych wyrażających MS2-P65-HSF1 do aktywacji transcypcyjnej opartej na CRISPR i badań przesiewowych zysku funkcji w całym genomie. Plazmid lenti-MS2-P65-HSF1 firmy Sigma jest częścią trzyczęściowego systemu CRISPR z indywidualnymi wektorami ekspresji dCas9-VP64, MS2-p65-HSF1 i gRNA.
Aby zamówić gRNA w dowolnym formacie kliknij tutaj.
Application
Genomika funkcjonalna/walidacja celu
  • Bezstronne przesiewowe badania genetyczne
  • Silna aktywacja transkrypcji w wielu liniach komórkowych
  • Produkcja cząsteczek lentiwirusowych wyrażających MS2-p65-HSF1
Biochem/physiol Actions
Systemy CRISPR/Cas są wykorzystywane przez bakterie i archeony do obrony przed inwazją wirusów i plazmidów. Niedawno system CRISPR/Cas typu II z bakterii Streptococcus pyogenes został zaprojektowany do funkcjonowania w systemach eukariotycznych przy użyciu dwóch składników molekularnych: pojedynczego białka Cas9 i niekodującego RNA (gRNA). Endonukleaza Cas9 może być nieaktywna (dCas9) z mutacjami w dwóch domenach białkowych, RuvC i HnH (odpowiednio D10A i H840A), które są odpowiedzialne za aktywność nukleazy. Białko z niedoborem nukleazy można następnie połączyć z aktywatorem transkrypcyjnym VP64 i wykorzystać w połączeniu z RNA-przewodnikiem zmodyfikowanym aptamerami MS2 RNA, które działają w celu rekrutacji dodatkowych koaktywatorów transkrypcyjnych p65 i HSF1. Zmontowany kompleks SAM jest następnie wykorzystywany jako system dostarczania ładunku do docelowych promotorów genów, umożliwiając specyficzną dla miejsca aktywację transkrypcji interesującego nas genu
Features and Benefits
  • Wysoka specyficzność i aktywność
  • Plazmid DNA o wysokiej czystości zweryfikowany pod względem sekwencji
  • Aktywuje geny poprzez aktywację transkrypcyjną zamiast nadekspresji opartej na cDNA
Dowiedz się więcej o aktywatorach SAM CRISPR na stronie SigmaAldrich.com/CRISPRa.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAMMS2HYGVSAMHELPERPSAMVP64BST
description
-
description
-
description
-
description
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
packaging
vial of 20 μL
packaging
pkg of 8x25 μL (aliquots supplied at a minimum p24 titer of 1x106 VP/mL)
packaging
pkg of 2 vials (20μL aliquot for each of the 2 kit components)
packaging
vial of 20 μL
application(s)
CRISPR
CRISPR
application(s)
CRISPR
CRISPR
application(s)
CRISPR
CRISPR
application(s)
CRISPR
CRISPR
concentration
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
concentration
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
concentration
500 ng/μL
concentration
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)