Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160702
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
vial of 20 μL
concentration
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
application(s)
CRISPR
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Produkt ten jest plazmidem lentiwirusowym, który wykorzystuje promotor EF1 alfa do napędzania ekspresji dCas9-VP64 i kasety oporności na blastycydynę połączonej peptydem 2A (EF1a-dCas9-VP64-2A-Blasticidin), umożliwiając łatwą selekcję po udanej transfekcji lub transdukcji. Użyj plazmidu lentiwirusowego dCas9-VP64 firmy Sigma do generowania cząstek lentiwirusowych i wydajnej produkcji stabilnych linii komórkowych wyrażających dCas9-VP64 do aktywacji transcypcyjnej opartej na CRISPR i badań przesiewowych zysku funkcji w całym genomie. Plazmid lenti-dCas9-VP64 firmy Sigma jest częścią trzyczęściowego systemu CRISPR z indywidualnymi wektorami ekspresji dCas9-VP64, MS2-p65-HSF1 i gRNA.
Aby zamówić gRNA w dowolnym formacie kliknij tutaj.
Aby zamówić gRNA w dowolnym formacie kliknij tutaj.
Application
Genomika funkcjonalna/walidacja celu
- Bezstronne przesiewowe badania genetyczne
- Silna aktywacja transkrypcji w wielu liniach komórkowych
- Produkcja cząsteczek lentiwirusowych wyrażających dCas9-VP64
Biochem/physiol Actions
Systemy CRISPR/Cas są wykorzystywane przez bakterie i archeony do obrony przed inwazją wirusów i plazmidów. Niedawno system CRISPR/Cas typu II z bakterii Streptococcus pyogenes został zaprojektowany do funkcjonowania w systemach eukariotycznych przy użyciu dwóch składników molekularnych: pojedynczego białka Cas9 i niekodującego RNA (gRNA). Endonukleaza Cas9 może być nieaktywna (dCas9) z mutacjami w dwóch domenach białkowych, RuvC i HnH (odpowiednio D10A i H840A), które są odpowiedzialne za aktywność nukleazy. Białko z niedoborem nukleazy można następnie połączyć z aktywatorem transkrypcyjnym VP64 i wykorzystać w połączeniu z RNA-przewodnikiem zmodyfikowanym aptamerami MS2 RNA, które działają w celu rekrutacji dodatkowych koaktywatorów transkrypcyjnych p65 i HSF1. Zmontowany kompleks SAM jest następnie wykorzystywany jako system dostarczania ładunku do docelowych promotorów genów, umożliwiając specyficzną dla miejsca aktywację transkrypcji interesującego nas genu.
Features and Benefits
- Wysoka specyficzność i aktywność
- Plazmid DNA o wysokiej czystości zweryfikowany pod względem sekwencji
- Aktywuje geny poprzez aktywację transkrypcyjną zamiast nadekspresji opartej na cDNA
Dowiedz się więcej o aktywatorach SAM CRISPR na stronie SigmaAldrich.com/CRISPRa.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| application(s) CRISPR | application(s) CRISPR | application(s) CRISPR | application(s) CRISPR |
| concentration 500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA) | concentration ≥1x106 VP/ml (via p24 assay) | concentration ≥1x106 VP/ml (via p24 assay) | concentration 500 ng/μL |
| packaging vial of 20 μL | packaging pkg of 8x25 μL (vials) | packaging pkg of 8x25 μL (aliquots supplied at a minimum p24 titer of 1x106 VP/mL) | packaging pkg of 2 vials (20μL aliquot for each of the 2 kit components) |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?