Przejdź do
SC1000
SigmaPrep™ spin column
storage temp.:20-25°C, pkg of 1 kit
Synonim(y):
dna extraction, dna purification, spin columns
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
40161600
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 kit
storage temp.
20-25°C
General description
Benefits:
  • Convenient format for both use and storage
  • Compatible with both microcentrifuges and vacuum manifolds
  • Technical bulletin provides protocol suggestions
Legal Information
SigmaPrep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H7787CLS8162CLS431484
description
storage temp.:20-25°C, pkg of 1 kit
description
-
description
cellulose acetate membrane, pore size 0.45 μm, sterile
description
Spin-X UF 6 for samples up to 6mL; 30K MWCO
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 10 ea, pkg of 50 ea
packaging
case of 96 units
packaging
case of 25 ea
storage temp.
20-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)