Przejdź do
SCP0002
Acetyl-Amyloid β 25-35
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H83N13O15S1
Masa cząsteczkowa:
1102.31
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160702
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥70%
storage condition
protect from light
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APP(351)
General description
Amyloid-β (Aβ) peptides are a major component of the senile plaques characteristic of the Alzheimer brain. It is a type- I transmembrane protein. The amyloid β precursor protein is cleaved to amyloid peptides 36-43 amino acids in length. Aβ (25-35) represents the region that aggregates during plaque formation and is a functional domain implicated in both neurotrophic and neurotoxic effects. The gene encoding amyloid-β is localized on human chromosome 21. Acetylation may improve stability in in vitro and in vivo assays.
Application
Acetyl-Amyloid β 25-35 has been used to prepare rat models with Alzheimer′s disease.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A4723A2326A0189
description
-
description
≥90% (HPLC), lyophilized powder
description
≥90% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)