Przejdź do
SCP0138
BQ-3020
Synonim(y):
Acetyl-(Ala 11,15)-ET 1 (6-21), Acetyl-[Ala 11,15]-endothelin 1 (6-21), BQ 3020, endothelin receptor agonist
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C96H140N20O25S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2006.32
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32150313
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc5ccc(cc5)O)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc3[nH]cnc3)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N
InChI
1S/C93H136N20O23S/c1-15-51(9)77(91(133)110-72(93(135)136)40-58-44-96-62-27-21-20-26-61(58)62)113-92(134)78(52(10)16-2)112-89(131)71(43-75(119)120)108-85(127)66(37-49(5)6)105-87(129)69(41-59-45-95-47-98-59)104-79(121)54(12)100-83(125)67(38-56-24-18-17-19-25-56)106-86(128)68(39-57-29-31-60(115)32-30-57)109-90(132)76(50(7)8)111-80(122)53(11)99-73(116)46-97-81(123)63(28-22-23-34-94)102-88(130)70(42-74(117)118)107-82(124)64(33-35-137-14)103-84(126)65(36-48(3)4)101-55(13)114/h17-21,24-27,29-32,44-45,47-54,63-72,76-78,96,115H,15-16,22-23,28,33-43,46,94H2,1-14H3,(H,95,98)(H,97,123)(H,99,116)(H,100,125)(H,101,114)(H,102,130)(H,103,126)(H,104,121)(H,105,129)(H,106,128)(H,107,124)(H,108,127)(H,109,132)(H,110,133)(H,111,122)(H,112,131)(H,113,134)(H,117,118)(H,119,120)(H,135,136)/t51-,52-,53-,54-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,69-,70-,71-,72-,76-,77-,78-/m0/s1
InChI key
NUAGCEFLVCODRQ-KETPNHLCSA-N
Gene Information
human ... EDN1(1906)
Biochem/physiol Actions
BQ-3020, a linear endothelin analog, is a selective ETB endothelin receptor agonist.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E7764E166SCP0135
description
-
description
≥97% (HPLC), powder
description
clone TR.ET.48.5, purified antibody
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
powder
form
-
form
lyophilized
Gene Information
human ... EDN1(1906)
Gene Information
human ... EDN1(1906)
Gene Information
human ... EDN1(1906)
Gene Information
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
protect from light
UniProt accession no.
P05305
UniProt accession no.
P05305
UniProt accession no.
P05305
UniProt accession no.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)