Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C120H179N35O28S1
Masa cząsteczkowa:
2591.99
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
General description
Myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOG) is widely expressed at the extracellular surface of myelin sheaths and oligodendrocytes in the central nervous system. The MOG gene is mapped to human chromosome 6p22.1.
Application
MOG Protein 35-55 is used as an antigen/immunogen to induce anti-MOG antibodies to induce experimental diseases such as experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) for study.
Biochem/physiol Actions
Myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOG) is believed to function as an adhesion protein that support myelination of nerves. MOG is studied to understand the mechanisms of diseases such as adrenoleukodystrophy, vanishing white matter disease, multiple sclerosis (MS) and Rubella-induced mental retardation.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description lyophilized powder | description immunodominant epitope of MOG | description lyophilized powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized powder | form powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| composition Peptide Content, ≥75% | composition - | composition - | composition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?