Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 638,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14FNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.24
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
638,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
A-967079, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥12 mg/mL
originator
Abbott
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(=N/O)\C(C)=C\c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C12H14FNO/c1-3-12(14-15)9(2)8-10-4-6-11(13)7-5-10/h4-8,15H,3H2,1-2H3/b9-8+,14-12+
InChI key
HKROEBDHHKMNBZ-CHBKHGQFSA-N
General description
Application
A-967079 has been used in blocking miR-711-induced TRPA1 (transient receptor potential cation channel subfamily A member 1) channel.
Biochem/physiol Actions
A-967079 is a potent and selective antagonist of Transient Receptor Potential Anykrin 1 (TRPA1) with IC50′s of 67 nM and 289 nM at human and rat TRPA1 receptors, respectively, and minimal or no activity at other TRP channels or G-protein-coupled receptors, enzymes, transporters, and ion channels out of 89 tested. A-967079 blocks TRPA1 activation in human and rat cell lines and has been shown to reduce the responses of wide dynamic range (WDR) and nociceptive specific (NS) neurons to high-intensity mechanical stimulation.
TRPA1 receptor antagonist
Features and Benefits
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥99%, powder | description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: ≥12 mg/mL | solubility - | solubility H2O: ~16 mg/mL | solubility DMSO: >20 mg/mL |
| color white to tan | color off-white | color off-white | color off-white to tan |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?