Przejdź do
SML0105
Cinnamyl-3,4-dihydroxy-α-cyanocinnamate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
CDC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
617,00 zł
524,45 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H15NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
524,45 zł
Cena katalogowa617,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to yellow
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccc(cc1O)\C=C(/C#N)C(=O)OC\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C19H15NO4/c20-13-16(11-15-8-9-17(21)18(22)12-15)19(23)24-10-4-7-14-5-2-1-3-6-14/h1-9,11-12,21-22H,10H2/b7-4+,16-11+
InChI key
XGHYFEJMJXGPGN-UYHGDYIZSA-N
Biochem/physiol Actions
Cinnamyl-3,4-dihydroxy-α-cyanocinnamate (CDC) is a potent and direct inhibitor of 5-LO (5-Lipoxygenase) that reduces 5-LO activity in cell-free assays. CDC also inhibits 12-LO and 15-LO
Potent inhibitor of 5-lipoxygenase (5-LO) and p12-LO
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
27273669028C2020
description
≥98% (HPLC)
description
99%
description
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥98.5% (HPLC)
description
≥98% (TLC), powder
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
99%
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: slightly soluble, polar organic solvents: soluble, methanol: water: soluble
color
light yellow to yellow
color
-
color
-
color
yellow
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)