Przejdź do
SML0414
NCX 4040
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(Acetyloxy)benzoic acid 4-(nitroxymethyl)phenyl ester, NO-aspirin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
495,00 zł
420,75 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H13NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
420,75 zł
Cena katalogowa495,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccc(CO[N+]([O-])=O)cc2
InChI
1S/C16H13NO7/c1-11(18)23-15-5-3-2-4-14(15)16(19)24-13-8-6-12(7-9-13)10-22-17(20)21/h2-9H,10H2,1H3
InChI key
CTHNKWFUDCMLIQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NCX 4040 is a nitric oxide-donating form of aspirin.
NCX 4040 is a nitric oxide-donating form of aspirin. NCX 4040 inhibits cyclooxygenase activity and releases NO, which can down-regulate COX2 expression and reduce the levels of superoxide accumulation. In the human monocytic cell line THP1, the compound inhibits PGE2 production and cytokine expression, and appears to stabilize IkB by inhibiting proteasome function. NCX 4040 has been shown to induce apoptosis in several tumor cell lines.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nitric Oxide Synthases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1669D7815C6617
CBIQ ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
C6617
CBIQ
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 15 mg/mL
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)