Przejdź do
SML0419
Ebselen Oxide
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-Oxide-2-phenyl-1,2-benzisoselenazol-3(2H)-one, Ebselen selenoxide, NSC 639772
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
940,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9NO2Se
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.18
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352119
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N(c2ccccc2)[Se](=O)c3ccccc13
InChI
1S/C13H9NO2Se/c15-13-11-8-4-5-9-12(11)17(16)14(13)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI key
SBTLFLABILGUMK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Ebselen oxide is a potent inhibitor of α-Methylacyl coenzyme A racemase (AMACR).
Ebselen oxide is a potent inhibitor of a-Methylacyl coenzyme A racemase (AMACR).
Ebselen Oxide is an oxidative product of ebselen containing selenoxide group. Unlike ebselen, it lacks anti-oxidative property. Ebselen oxide may suppress human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) replication by inhibiting HIV-1 capsid protein, similar to ebselen.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E3520324483FLU300822045
description
≥98% (HPLC)
description
cysteine modifier
description
-
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
lyophilized solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
chloroform: 19.60-20.40 mg/mL, clear, yellow
solubility
soluble (DMSO (5 mg/ml) or Ethanol)
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)