Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 559,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22ClNO2 · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.76
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
559,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócstorage temp.
2-8°C
Quality Segment
SMILES string
Br.Cc1cccc(c1)C2CN(CCc3c(Cl)c(O)c(O)cc23)CC=C
InChI
1S/C20H22ClNO2.BrH/c1-3-8-22-9-7-15-16(11-18(23)20(24)19(15)21)17(12-22)14-6-4-5-13(2)10-14;/h3-6,10-11,17,23-24H,1,7-9,12H2,2H3;1H
InChI key
CFWPKYBBXBANLU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SKF83822 is a dopamine receptor agonist that only activates the D1 monomers and stimulates adenylate cyclase, but not PI hydrolysis.
SKF83822 is a dopamine receptor agonist that only activates the D1 monomers.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?