Przejdź do
SML0574
YM-298198 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6-Amino-N-cyclohexyl-N,3-dimethyl-thiazolo[3,2-a]benzimidazole-2-carboxamide hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
581,00 zł
493,85 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22N4OS · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.92
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
493,85 zł
Cena katalogowa581,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C1CCCCC1)C(=O)c2sc3nc4ccc(N)cc4n3c2C
InChI
1S/C18H22N4OS.ClH/c1-11-16(17(23)21(2)13-6-4-3-5-7-13)24-18-20-14-9-8-12(19)10-15(14)22(11)18;/h8-10,13H,3-7,19H2,1-2H3;1H
InChI key
WYTJVUVCSUWZTH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
YM-298198 is a selective, noncompetitive mGlu1 receptor antagonist.
YM-298198 is an orally active, noncompetitive mGlu1 receptor antagonist. The compound inhibits glutamate-induced inositol phosphate production in NIH3T3 cells (IC50 = 16 nM). YM-298198 displays analgesic and antinociceptive properties in vivo.
Features and Benefits
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H130A9111SML0229
description
≥98% (HPLC)
description
solid
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL at warmed to 60 °C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)