Przejdź do
SML0649
Deshydroxy LY-411575
≥98% (HPLC), γ-Secretase inhibitor, powder
Synonim(y):
γ-Secretase inhibitor XX, (S,S)-2-[2-(3,5-Difluorophenyl)acetylamino]-N-(5-methyl-6-oxo-6,7-dihydro-5H-dibenzo[b,d]azepin-7-yl)propionamide, DBZ, Dibenzazepine, GSI-XX, N-[(1S)-2-[[(7S)-6,7-Dihydro-5-methyl-6-oxo-5H-dibenz[b,d]azepin-7-yl]amino]-1-methyl-2-oxoethyl]-3,5-difluoro-benzeneacetamide, YO-01027
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
540,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H23F2N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
463.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Deshydroxy LY-411575, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -128.0 to -154.0°-0.25 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1cc(cc(c1)CC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@H]2c3c(cccc3)c4c(cccc4)N(C2=O)C)F
InChI
1S/C26H23F2N3O3/c1-15(29-23(32)13-16-11-17(27)14-18(28)12-16)25(33)30-24-21-9-4-3-7-19(21)20-8-5-6-10-22(20)31(2)26(24)34/h3-12,14-15,24H,13H2,1-2H3,(H,29,32)(H,30,33)/t15-,24-/m0/s1
InChI key
QSHGISMANBKLQL-OWJWWREXSA-N
Application
Deshydroxy LY-411575 has been used in dibenzazepine (DBZ) treatment and chemical treatment.
Biochem/physiol Actions
Deshydroxy LY-411575 is a cell-permeable γ-secretase inhibitor and inhibtor of Notch processing.
Deshydroxy LY-411575 is a cell-permeable γ-secretase inhibitor and inhibtor of Notch processing. Deshydroxy LY-411575 significantly lowers both brain and plasma Aβ40 levels by ~72% in Tg2576 mutant APP transgenic mouse model and potently blocks Notch processing, with an IC50 of 1.7 nM in SupT1 cells.
LY411575 prevents SPP (signal peptide peptidase) dependent cleavage of HCV (hepatitis C virus) core protein.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
565789SML0506
description
≥98% (HPLC)
description
This γ-secretase inhibitor, CAS 209984-56-5, is a cell-permeable dibenzazepine compound that lowers both brain and plasma Aβ40 levels by ~72% in Tg2576 mutant APP transgenic mouse model.
description
≥97% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white
color
white to beige
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)