Przejdź do
SML0650
Risedronate sodium
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
P,P′-[1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis-phosphonic acid sodium, Sodium risedronate, [1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis[phosphonic acid] monosodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
602,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10NO7P2 · Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.09
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
602,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[P](=O)([O-])(O)[C@]([P](=O)(O)O)(O)Cc1cnccc1
InChI
1S/C7H11NO7P2.Na/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DRFDPXKCEWYIAW-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Risedronate sodium is a bisphosphonate bone resorption inhibitor.
Risedronate sodium is a bisphosphonate bone resorption inhibitor. It has an affinity for hydroxyapatite crystals in bone and acts as an antiresorptive agent and is an inhibitor of farnesyl diphosphate (FPP) synthase, which results in downstream inhibition of osteoclast activity and reduced bone resorption and turnover. Risedronate sodium has been used to treat postmenopausal osteoporosis and Paget′s disease.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR20781604621Y0001540
description
≥97% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)