Przejdź do
1604610
USP
Risedronian
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Risedronic acid monosodium salt hemi(pentahydrate)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10NNaO7P2 · 2.5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.13
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
risedronate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
OP(C(P(O)([O-])=O)(O)CC1=CC=CN=C1)(O)=O.[Na+]
InChI
1S/2C7H11NO7P2.2Na.5H2O/c2*9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6;;;;;;;/h2*1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);;;5*1H2/q;;2*+1;;;;;/p-2
InChI key
HYFDYHPNTXOPPO-UHFFFAOYSA-L
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Risedronian sodu należy do klasy bisfosfonianów pirydynylowych. Stosowany jest głównie jako środek antyresorpcyjny. Może być stosowany w leczeniu i zapobieganiu osteoporozie pomenopauzalnej i osteoporozie wywołanej glukokortykoidami.
Application
Wzorzec referencyjny soli sodowej risedronianu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Risedronate Sodium Tablets
  • Risedronate Sodium Tabletki o opóźnionym uwalnianiu
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1888Y0001541SML0650
Risedronian United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1604610
Risedronian
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥97% (HPLC)
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
agency
USP
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001541, traceable to USP 1604610
agency
-
agency
-
API family
risedronate
API family
risedronate
API family
risedronate
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Risedronian
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT SE 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)