Przejdź do
SML0671
Nitecapone
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[(3,4-Dihydroxy-5-nitrophenyl)methylene]-2,4-pentanedione, OR-462
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
1258,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.22
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1258,00 zł
Cena katalogowa1480,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c(c(cc(c1)C=C(C(=O)C)C(=O)C)O)O
InChI
1S/C12H11NO6/c1-6(14)9(7(2)15)3-8-4-10(13(18)19)12(17)11(16)5-8/h3-5,16-17H,1-2H3
InChI key
UPMRZALMHVUCIN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Nitecapone is a short-acting inhibitor of catechol-O-methyltransferase (COMT).
Nitecapone is a short-acting inhibitor of catechol-O-methyltransferase (COMT). Nitecapone displays in vivo activity in peripheral tissues, but does not pentrate the blood brain barrier. The compound increases mechanical and thermal nociception, and reduces neuropathic pain in diabetic rats and in a spinal nerve ligation model.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine and Norepinephrine Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D0444252832PHL80543
Tectoridin phyproof® Reference Substance
PHL80543
Tectoridin
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), film
description
97%
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
97%
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
form
film
form
liquid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: 0.5 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
colorless to white
color
-
color
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)