Przejdź do
SML0709
GSK-J1
≥98% (HPLC), jumonji H3K27 demethylase inhibitor, powder
Synonim(y):
3-((6-(4,5-Dihydro-1H-benzo[d]azepin-3(2H)-yl)-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-yl)amino)propanoic acid; N-[2-(2-pyridinyl)-6-(1,2,4,5-tetrahydro-3H-3-benzazepin-3-yl)-4-pyrimidinyl]-β-Alanine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
584,00 zł
496,40 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
1691,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H23N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.45
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
496,40 zł
Cena katalogowa584,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
GSK-J1, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CCNC1=CC(N2CCC(C=CC=C3)=C3CC2)=NC(C4=CC=CC=N4)=N1)=O
InChI
1S/C22H23N5O2/c28-21(29)8-12-24-19-15-20(26-22(25-19)18-7-3-4-11-23-18)27-13-9-16-5-1-2-6-17(16)10-14-27/h1-7,11,15H,8-10,12-14H2,(H,28,29)(H,24,25,26)
InChI key
AVZCPICCWKMZDT-UHFFFAOYSA-N
Application
GSK-J1 has been used in formaldehyde dehydrogenase (FDH)-coupled demethylase assay.
Biochem/physiol Actions
GSK-J1 is a potent selective jumonji H3K27 demethylase inhibitor.
GSK-J1 is a potent selective jumonji H3K27 demethylase inhibitor. Jumonji C domain-containing histone demethylases (JHDMs) are Fe(II) and α-ketoglutarate dependent enzymes that oxygenate methylated histone lysine residues and thereby cause their demethylation. GSK-J1 is selective for the KDM6 subfamily members JMJD3 and UTX with an IC50 of 60 nM in a JMJD3 assay, and is inactive against other demethylases of the JMJ family and over 100 tested kinases and histone deacetylases. For full characterization details, please visit the GSK-J1 probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
GSK-J1 is also termed as 3-((6-(4,5-Dihydro-1H-benzo[d]azepin-3(2H)-yl)-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-yl)amino)propanoate. It may disturb the differentiation of specific neuronal subtypes in growing rat retina.
Features and Benefits
GSK-J1 is an epigenetic chemical probe available through a partnership with the Structural Genomics Consortium (SGC). To learn more and view other SGC epigenetic probes, visit sigma.com/SGC.
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)