Przejdź do
SML0756
IDT307
≥98% (HPLC), DAT, NET and SERT substrate, powder
Synonim(y):
4-(4-Dimethylamino)phenyl-1-methylpyridinium iodide, 4-[p-(Dimethylamino)phenyl]-1-methylpyridinium iodide, APP+
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
442,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
1530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17N2 · I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
442,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
IDT307, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
, orange to dark orange-red
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[I-].[n+]1(ccc(cc1)c2ccc(cc2)N(C)C)C
InChI
1S/C14H17N2.HI/c1-15(2)14-6-4-12(5-7-14)13-8-10-16(3)11-9-13;/h4-11H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CAMWVBRDIKKGII-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
IDT307 (APP+) is a fluorescent analogue of the dopaminergic neurotoxin MPP+ monoamine transporter substrate that fluoresces after uptake into cells. IDT307 is a substrate for the dopamine transporter (DAT), norepinephrine transporter (NET), and serotonin transporter (SERT). IDT307 (APP+) was found to label catecholamine neuronal cell bodies with high selectivity in midbrain and was used to investigate SERT function in lymphocytes and platelets.
IDT307 (APP+) is a fluorescent analogue of the dopaminergic neurotoxin MPP+.
Features and Benefits
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1788SML2144H7904
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% Z isomer
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
protect from light, desiccated
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
ethanol: 20 mg/mL (with heating), methanol: 10 mg/mL
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)