Przejdź do
SML0933
OL-135
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-Oxo-1-[5-(2-pyridyl)oxazol-2-yl]-7-phenylheptane, 7-Phenyl-1-[5-(2-pyridinyl)-2-oxazolyl]-1-heptanone, OL 135
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
2090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
n1c([o]c(c1)c3ncccc3)C(=O)CCCCCCc2ccccc2
InChI
1S/C21H22N2O2/c24-19(14-7-2-1-4-10-17-11-5-3-6-12-17)21-23-16-20(25-21)18-13-8-9-15-22-18/h3,5-6,8-9,11-13,15-16H,1-2,4,7,10,14H2
InChI key
ILOIOIGZFHGSMS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
OL-135 is a CNS penetrant, highly potent and selective reversible inhibitor of FAAH devoid of CB1, CB2 and μ and δ opioid receptors activities that increases the analgesic and hypothermic activity of anandamide.
OL-135 is a CNS penetrant, highly potent and selective reversible inhibitor of FAAH.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0787SML0917
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)