Przejdź do
SML0818
A-841720
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
9-(Dimethylamino)-3-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)-pyrido[3′,2′:4,5]thieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21N5OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
343.45
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2nccc(c2c3nc[n]([c](c31)=O)N4CCCCCC4)N(C)C
InChI
1S/C17H21N5OS/c1-20(2)12-7-8-18-16-13(12)14-15(24-16)17(23)22(11-19-14)21-9-5-3-4-6-10-21/h7-8,11H,3-6,9-10H2,1-2H3
InChI key
GYWGXEGOXODOQU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A-841720 is a potent, selective, non-competitive mGluR1 antagonist that displays greater than 30-fold selectivity over another Group I metabotopic glutamate receptor, mGluR5. The compound has potent analgesic properties, and can also diminish motor and cognitive activity.
A-841720 is a potent, selective, non-competitive mGluR1 antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0574H130A9111
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
solid
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white
color
off-white to light tan
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)