Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 544,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2220,00 zł 1887,00 zł |
Informacje o tej pozycji
544,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)N2CCN(C(C3=CC=C(Cl)C=C3)C4=CC=C(Cl)C=C4)CC2
InChI
1S/C22H21Cl2N3O4/c23-17-5-1-15(2-6-17)21(16-3-7-18(24)8-4-16)25-11-13-26(14-12-25)22(30)31-27-19(28)9-10-20(27)29/h1-8,21H,9-14H2
InChI key
BEADRWVIFHOSGN-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description Avanti Research™ - A Croda Brand 857466W, methanol solution | description affinity isolated antibody | description targeting mouse Abhd6 |
| assay ≥98% (HPLC) | assay >99% (TLC) | assay - | assay - |
| form powder | form methanol solution | form buffered aqueous solution | form lyophilized powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?