Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 553,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H23N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.40
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
553,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Gardiquimod is a potent and specific agonist for human or mouse Toll-like receptor 7 (TLR7).
Gardiquimod is a potent and specific agonist for human or mouse Toll-like receptor 7 (TLR7). Also, at high concentration gardiquimod activates TLR8. Similarly to imiquimod, gardiquimod could mimic the effects of viral nucleic acids on the immune system.
Gardiquimod is developed as a new imidazoquinoline compound. It stimulates NF-κB (nuclear factor-κB) activation in cells expressing human or murine toll like receptor 7 (TLR7). Gardiquimod is found to be ten times more efficient than imiquimod. It induces splenocyte activation and prevents murine B16 melanoma growth and metastasis. Gardiquimod might serve as a therapeutic agent to prevent HIV-1 (human immunodeficiency virus - 1) transmission. It hinders the life cycle of HIV-1, by blocking the action of HIV-1 reverse transcriptase.
Features and Benefits
This compound is featured on the Cytokine Receptors (Interleukin-1 Receptor/TIR Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed to 60 °C) |
| color white to beige | color white to tan |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?