Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 662,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
662,00 zł
Nazwa produktu
NSC23766 trihydrochloride, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.N(CCCC(Nc1nc(cc(n1)C)Nc2cc3c(nc(cc3N)C)cc2)C)(CC)CC
InChI
1S/C24H35N7.3ClH/c1-6-31(7-2)12-8-9-16(3)27-24-28-18(5)14-23(30-24)29-19-10-11-22-20(15-19)21(25)13-17(4)26-22;;;/h10-11,13-16H,6-9,12H2,1-5H3,(H2,25,26)(H2,27,28,29,30);3*1H
InChI key
CPUHORIUXPQCHW-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description Rac1 Inhibitor, CAS 1177865-17-6, is a cell-permeable, reversible inhibitor of Rac1 GDP/GTP exchange. Interferes with the interaction between Rac1 and Rac-specific GEFs Trio and Tiam1 (IC50 ~50 µM). |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥93% (HPLC) |
| form powder | form lyophilized |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 10 mg/mL, clear | solubility water: 5 mg/mL |
| storage condition desiccated | storage condition OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NSC23766 trihydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?