Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10N2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.37
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light orange to dark orange
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Sc1[n]([c](c3c(n1)cccc3)=S)c2ccccc2
InChI key
DJJOAJCVIYRELX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
TC3.6 is a PDE7 selective inhibitor (IC50 = 1.04 μM). In an Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE) murine model, TC3.6 reduced levels of IL-17, blocked infiltration of immune cells into the CNS and elevated levels of the Treg marker Foxp3. TC3.6 also enhances survival and differentiation of oligodendrocyte precursor cells.
TC3.6 is a PDE7 selective inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: 5 mg/vial, clear (warmed) |
| color light orange to dark orange | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?