Przejdź do
SML0439
MBCQ
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-((3,4-Methylenedioxybenzyl)amino)-6-chloroquinazoline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
312,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12ClN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.74
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
312,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc2ncnc(NCc3ccc4OCOc4c3)c2c1
InChI
1S/C16H12ClN3O2/c17-11-2-3-13-12(6-11)16(20-8-19-13)18-7-10-1-4-14-15(5-10)22-9-21-14/h1-6,8H,7,9H2,(H,18,19,20)
InChI key
CNODHOSDWZLJGA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MBCQ is selective inhibitor of cGMP-specific phosphodiesterase PDE V.
MBCQ is selective inhibitor of cGMP-specific phosphodiesterase PDE V; IC50=19 nM.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphodiesterases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1116SML0961SML0910
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
light orange to dark orange
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)