Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 427,00 zł 362,95 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13N5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
362,95 zł
Cena katalogowa427,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)C(N/N=C/C1=C(N)C=CC=N1)=S
InChI
1S/C9H13N5S/c1-14(2)9(15)13-12-6-8-7(10)4-3-5-11-8/h3-6H,10H2,1-2H3,(H,13,15)/b12-6+
InChI key
DQVSEUUIXQTWRB-WUXMJOGZSA-N
Biochem/physiol Actions
3-AP-Me is a dimethyl derivative of the ribonucleotide reductase inhibitor 3-AP (SML0568). 3-AP-Me is a potent inducer of ER stress and the unfolded protein response in cancer cell lines, incuding IRE1, PERK and ATF6 activity. Treatment with 3-AP-Me induces CHOP expression, phosphorylation of eIF2α, up-regulation of ATF4 and Bim, and causes mitochondrial membrane depolarization and apoptosis.
3-AP-Me is a potent inducer of ER stress.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description affinity isolated antibody |
| form powder | form powder | form buffered aqueous solution |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 meq/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color white to light brown | color - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?