Przejdź do
SML1108
STF-31
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[[[[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]sulfonyl]amino]methyl]-N-3-pyridinyl-benzamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
669,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H25N3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
423.53
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
669,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NC1=CN=CC=C1)C2=CC=C(CNS(=O)(C3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3)=O)C=C2
InChI
1S/C23H25N3O3S/c1-23(2,3)19-10-12-21(13-11-19)30(28,29)25-15-17-6-8-18(9-7-17)22(27)26-20-5-4-14-24-16-20/h4-14,16,25H,15H2,1-3H3,(H,26,27)
InChI key
NGQPRVWTFNBUHA-UHFFFAOYSA-N
Application
STF-31 has been used in glucose transporter 1 (GLUT1) inhibition.
Biochem/physiol Actions
STF-31 selectively inhibits the glucose transporter GLUT1 and selectively impairs cancer cell growth of kidney and other types of cancer cells that lack the von Hippel-Lindau (VHL) tumor suppressor protein. Inactivation of VHL increases the activity of hypoxia-inducible factor transcription factor HIF, which in turn stimulates the transcription of genes involved in glucose metabolism, including the GLUT1 gene. VHL-deficient cancer cells, which include about 80% of renal cell carcinomas, are dependent on the high affinity GLUT1 transporter and aerobic glycolysis for ATP production. STF-31 binds directly to the GLUT1 transporter, blocking glucose uptake, resulting in necrosis in VHL-deficient cancer cells, but not in normal cells or cancer cells with intact VHL.
STF-31 selectively inhibits the glucose transporter GLUT1.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1348SML0409SML3553
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
light yellow to yellow-green
color
white to beige
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)