Przejdź do
SML1555
MS023 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N1-((4-(4-Isopropoxyphenyl)-1H-pyrrol-3-yl)methyl)-N1-methylethane-1,2-diamine hydrochloride, N1-Methyl-N1-[[4-[4-(1-methylethoxy)phenyl]-1H-pyrrol-3-yl]methyl]-1,2-ethanediamine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
871,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3430,00 zł
2915,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H25N3O · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.40 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
871,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to light brown
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(CCN)CC1=CNC=C1C2=CC=C(OC(C)C)C=C2.[H]Cl
InChI
1S/C17H25N3O.ClH/c1-13(2)21-16-6-4-14(5-7-16)17-11-19-10-15(17)12-20(3)9-8-18;/h4-7,10-11,13,19H,8-9,12,18H2,1-3H3;1H
InChI key
IEZPALXFXHDDHI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MS023 is a potent and selective chemical probe for Type I protein arginine methyltransferases (PRMTs).
MS023 is a potent and selective chemical probe for Type I protein arginine methyltransferases (PRMTs). MS023 is a potent inihbitor of PRMTs 1,3,4,6,and 8 (IC50 = 30, 119, 83, 8, and 8 nM, respectively), which are responsible for asymmetric dimethylation of arginine residues. MS023 is active in cells. For full characterization details, please visit the MS023 probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Features and Benefits
MS023 is an epigenetic chemical probe available through a partnership with the Structural Genomics Consortium (SGC). To learn more and view other SGC epigenetic probes, visit sigma.com/SGC.
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Other Notes
MS023 has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the MS023 probe summary on the Chemical Probes Portal website.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)