Przejdź do
SML1684
GSK2850163
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(R)-2-(3,4-Dichlorobenzyl)-N-(4-methylbenzyl)-2,7-diazaspiro[4.5]decane-7-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
486,00 zł
413,10 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H29Cl2N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.41
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
413,10 zł
Cena katalogowa486,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC(CN(C2)CC[C@]32CN(C(NCC4=CC=C(C)C=C4)=O)CCC3)=CC=C1Cl
InChI
1S/C24H29Cl2N3O/c1-18-3-5-19(6-4-18)14-27-23(30)29-11-2-9-24(17-29)10-12-28(16-24)15-20-7-8-21(25)22(26)13-20/h3-8,13H,2,9-12,14-17H2,1H3,(H,27,30)/t24-/m1/s1
InChI key
YFDASBFQKMHSSJ-XMMPIXPASA-N
Biochem/physiol Actions
GSK2850163 is a highly selective inhibitor of inositol requiring enzyme-1 alpha (IRE1α) with dual activity: it inhibits IRE1α kinase activity with an IC50 value of 20 nM and RNase activity with an IC50 value of 200 nM. IRE1α is a dual serine/threonine-protein kinase/endoribonuclease with two enzymatic domains: a trans-autophosphorylation domain and and endoribonuclease (RNase) domain. When activated, usually in response to endoplasmic reticulum (ER) stress such as the unfolded protein response (UPR), IRE1α oligomerizes and activates mRNA splicing of adaptive XBP1 transcription factor, which upregulates ER chaperones and ER associated degradation (ERAD) genes that promote degradation of ER unfolded proteins and facilitate recovery from ER stress. However, if ER stress is too high or chronic, IRE1α is hyperactivated, increasing many ER mRNAs, resulting in apoptosis. GSK2850163 interacts with IRE1α catalytic residues Lys599 and Glu612, displacing the kinase activation loop to the inactive DFG-out conformation. The rearrangement of the kinase domain-dimer interface also results in the RNAse domains rotating away from each other, inhibiting the RNase activity.
IRE1α-selective inhibitor of XBP1 splicing
IRE1α-selective inhibitor of XBP1 splicing.
Homoharringtonine is a cephalotaxine ester that is also known as (HHT; 4-methyl (2R)-2-hydroxy-2-(4-hydroxy-4-methylpentyl)butanedioate). In gefitinib-resistant lung cancer cells, homoharringtonine promotes apoptosis and prevents signal transducer and activator of transcription (STAT3) through IL-6 (interleukin-6) /JAK1 (janus kinase 1)/STAT3 signal pathway. It plays an important role in the treatment of malaria.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1091SML1048SML0768
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
oil
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
colorless to light yellow
color
white to beige
color
white to beige
color
, white to pink to light brown
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)