Przejdź do
SML1787
Sinensetin
≥98% (HPLC), powder, anti-inflammatory agent
Synonim(y):
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,6,7-trimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,6,7-trimethoxychromen-4-one, 3′,4′,5,6,7-Pentamethoxyflavone, 6-Hydroxyluteolin 5,6,7,3′,4′-pentamethyl ether, Pedalitin permethyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
738,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.37
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
345748
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
738,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sinensetin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C=C(C2=CC(OC)=C(OC)C=C2)OC3=C1C(OC)=C(OC)C(OC)=C3
InChI
1S/C20H20O7/c1-22-13-7-6-11(8-15(13)23-2)14-9-12(21)18-16(27-14)10-17(24-3)19(25-4)20(18)26-5/h6-10H,1-5H3
InChI key
LKMNXYDUQXAUCZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Sinensetin is a polymethoxylated flavonoid derived from plants. It is mainly seen in Orthosiphon aristatus var. aristatus and various citrus fruits. Sinensetin is abundantly present in the peel than in other parts of the citrus fruits.
Application
Sinensetin may be used as a citrus flavonoid to study its anti-adipogenic effects on AMP-activated protein kinase (AMPK) activation in palmitate (PA)-treated HepG2 cells. It may also be used as a standard to quantify polyphenol content in Orthosiphon stamineus extracts using ultra-performance liquid chromatography (UPLC).
Biochem/physiol Actions
Sinensetin is a citrus flavonoid with anti-inflammatory and anti-proliferative activity. It has also been shown to enhance adipogenesis and lipolysis. It exhibits anticancer, antimicrobial, anti-dementia, antioxidant, anti-obesity, anti-trypanosomal, and vasorelaxant activities. It is capable of inhibiting P-glycoprotein (P-gp), efflux transporter, and breast cancer resistance protein (BCRP). Sinensetin has the potential to serve as a flavonoid chemosensitizer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89278P0111B7283
Sinensetin phyproof® Reference Substance
PHL89278
Sinensetin
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
DMSO: >5 mg/mL, H2O: <2 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL
color
white to beige
color
-
color
off-white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sinensetin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)