Przejdź do
SML1811
BIQ
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
FG 2216, FG-2216, IOX 3, N-[(1-Chloro-4-hydroxy-3-isoquinolinyl)carbonyl]glycine, YM 311, [[(1-Chloro-4-hydroxyisoquinolin-3-yl)carbonyl]amino]acetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
722,00 zł
613,70 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9ClN2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.66
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
613,70 zł
Cena katalogowa722,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=C(C(NCC(O)=O)=O)N=C(Cl)C2=CC=CC=C21
InChI
1S/C12H9ClN2O4/c13-11-7-4-2-1-3-6(7)10(18)9(15-11)12(19)14-5-8(16)17/h1-4,18H,5H2,(H,14,19)(H,16,17)
InChI key
OUQVKRKGTAUJQA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BIQ (FG-2216) is an orally available and potent inhibitor of prolyl-hydroxylase (PHD).
BIQ (FG-2216) is an orally available and potent inhibitor of prolyl-hydroxylase (PHD). BIQ induces significant and reversible plasma erythropoietin (EPO) levels in vitro and in hemodialysis patients.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C66171705334
CBIQ ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
C6617
CBIQ
USP
USP
1705334
Ubichinol
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL
solubility
-
color
white to beige
color
off-white
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)