Przejdź do
SML1812
IMR-1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[2-Methoxy-4-[(4-oxo-2-thioxo-5-thiazolidinylidene)methyl]phenoxy]-acetic acid ethyl ester, Inhibitor of Mastermind Recruitment-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H15NO5S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.41
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OCC)COC1=CC=C(C=C2SC(NC2=O)=S)C=C1OC
InChI
1S/C15H15NO5S2/c1-3-20-13(17)8-21-10-5-4-9(6-11(10)19-2)7-12-14(18)16-15(22)23-12/h4-7H,3,8H2,1-2H3,(H,16,18,22)
InChI key
QHPJWPQRZMBKTG-UHFFFAOYSA-N
Application
Inhibitor of mastermind recruitment-1 (IMR-1) has been used as an inhibitor of Notch transcription activation complex to downregulate the expression of Notch and downstream protein in pheochromocytoma (PC -12) cells.
Biochem/physiol Actions
IMR-1 is a cell penetrant and potent inhibitor of Notch transcriptional activation complex that disrupted the recruitment of Mastermind-like 1 (Maml1) to the Notch transcriptional activation complex on chromatin. IMR-1 potently inhibits the growth of Notch-dependent cancer cell lines, and inhibits growth of patient-derived tumor xenografts. IMR-1 is hydrolyzed in vivo to acid metabolite IMR-1A.
IMR-1 is a cell penetrant and potent inhibitor of Notch transcriptional activation complex.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_96020931SML2767
vibrant-m
IMR-33
description
≥98% (HPLC)
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
white to beige
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)