Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 715,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H25ClF3N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
479.93
UNSPSC Code:
41106609
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
715,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)CN1C2=C(C=C(Cl)C=C2)C(N[C@H]3CCN(C(NC(C)C)=O)C3)=NC4=C1C=CC(F)=C4
InChI
1S/C23H25ClF3N5O/c1-13(2)28-23(33)31-8-7-16(11-31)29-22-17-9-14(24)3-5-19(17)32(12-21(26)27)20-6-4-15(25)10-18(20)30-22/h3-6,9-10,13,16,21H,7-8,11-12H2,1-2H3,(H,28,33)(H,29,30)/t16-/m0/s1
InChI key
OINGHOPGNMYCAB-INIZCTEOSA-N
Biochem/physiol Actions
NVS-PAK1-1 is a potent allosteric inhibitor of p21-activated kinase PAK1, a serine-threonine kinase that is upregulated in many cancers.
NVS-PAK1-1 is a potent allosteric inhibitor of p21-activated kinase PAK1, a serine-threonine kinase that is upregulated in many cancers. NVS-PAK1-1 has an IC50 value of 5 nM for dephoshorylated PAK1 and 6 nM for phosphorylated PAK1 in an in vitro dephosphorylation assay. NVS-PAK1-1 showed good selectivity against 442 other kinases including PAK2. NVS-PAK1-1 has generally good physicochemical properties, but was metabolized by rat liver microsomes, so may not be useful for in vivo work. For full characterization details, please visit the NVS-PAK1-1 probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
To learn about other SGC chemical probes for protein targets, visit sigma.com/sgc
To learn about other SGC chemical probes for protein targets, visit sigma.com/sgc
Features and Benefits
NVS-PAK1-1 is a chemical probe available through a partnership with the Structural Genomics Consortium (SGC). To learn more and view other SGC chemical probes, visit sigma.com/SGC
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?