Przejdź do
SML2134
Finafloxacin
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
8-Cyano-1-cyclopropyl-6-fluoro-7-[(4aS,7aS)-hexahydropyrrolo[3,4-b][1,4]oxazin-6(2H)-yl]-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1860,00 zł
1581,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H19FN4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
1581,00 zł
Cena katalogowa1860,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1cc2c([n](cc([c]2=O)C(=O)O)C5CC5)c(c1N3C[C@@H]4NCCO[C@H]4C3)C#N
InChI
1S/C20H19FN4O4/c21-14-5-11-17(25(10-1-2-10)7-13(19(11)26)20(27)28)12(6-22)18(14)24-8-15-16(9-24)29-4-3-23-15/h5,7,10,15-16,23H,1-4,8-9H2,(H,27,28)/t15-,16-/m0/s1
InChI key
FYMHQCNFKNMJAV-HOTGVXAUSA-N
Biochem/physiol Actions
Finafloxacin is a fluoroquinolone antibiotic approved by the FDA in 2014 for treating swimmer′s ear. Its mechanism of action involves the inhibition of bacterial type II topoisomerase enzymes, DNA gyrase and topoisomerase IV
Fluoroquinolone antibiotic
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
O87571478108O0120000
Ofloxacin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1478108
Ofloxacin
Ofloxacin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
O0120000
Ofloxacin
description
≥95% (HPLC)
description
fluoroquinolone antibiotic
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Muta. 1B - Repr. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)