Przejdź do
SML2143
Ailanthone
≥98% (HPLC), androgen receptor inhibitor, powder
Synonim(y):
Δ13-Dehydrochaparrinone, (1β,11β,12α)-11,20-Epoxy-1,11,12-trihydroxypicrasa-3,13(21)-diene-2,16-dione, 13,21-Didehydrochaparrinone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
666,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.40
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
683-145-8
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
666,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ailanthone, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1C([C@]([C@@]2([C@]3([H])[C@@]1(O)OC2)[C@@](O4)([H])C[C@@]([C@]3(C)[C@@H]5O)([H])C(C)=CC5=O)([H])CC4=O)=C
InChI
1S/C20H24O7/c1-8-4-12(21)16(24)18(3)10(8)5-13-19-7-26-20(25,17(18)19)15(23)9(2)11(19)6-14(22)27-13/h4,10-11,13,15-17,23-25H,2,5-7H2,1,3H3/t10-,11-,13+,15+,16+,17+,18+,19+,20-/m0/s1
InChI key
WBBVXGHSWZIJST-RLQYZCPESA-N
Biochem/physiol Actions
Ailanthone, natural compound isolated from Ailanthus altissima (Simaroubaceae), is a potent inhibitor of androgen receptor (AR) that blocks activities of full-length AR and AR splice variants. It overcomes MDV3100 (Enzalutamide)-resistance in castration-resistant prostate cancer cell lines. Ailanthone disrupts the interaction between AR and the chaperones HSP90, HSP70, and HSP40, which leads to AR ubiquitination and degradation.
potent inhibitor of androgen receptor (AR) that blocks activities of full-length AR and AR splice variants.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T9701T5694
description
≥98% (HPLC)
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE and HPLC), lyophilized powder
description
recombinant, expressed in NSO cells, >97% (SDS-PAGE), lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
assay
>97% (SDS-PAGE)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)