Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 575,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H25N5O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
427.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
575,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)S(NC1=CC=CC(C2=CC(NN=C3NC(C4CC4)=O)=C3C=C2)=C1)(=O)=O
InChI
1S/C21H25N5O3S/c1-3-26(4-2)30(28,29)25-17-7-5-6-15(12-17)16-10-11-18-19(13-16)23-24-20(18)22-21(27)14-8-9-14/h5-7,10-14,25H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H2,22,23,24,27)
InChI key
UCBIQZUJJSVQHL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Non-cytotoxic, ATP-competitive AAK1 and BIKE/BMP2K inhibitor that downregulates cellular AP2M1 Thr156 phosphorylation level.
SGC-AAK1-1 is an ATP-competitive kinase inhibitor against AP2-associated protein kinase 1/AAK1 and BMP-2-inducible protein kinase/BIKE/BMP2K (Ki = 9.1 & 17 nM, respectively, by ATP site fluorescent tracer displacement assay; AAK1 IC50 = 270 nM by coupled enzyme assay). SGC-AAK1-1 downregulates cellular AP2M1 Thr156 phosphorylation level in a dose-dependent manner (ECmax ∼12.5 μM) without detectable cytotoxicity. Selectivity profiling identifies only 5 additional kinases among a panel of ∼400 with >50% inhibition by 1 μM SGC-AAK1-1 (KD = 72 nM/RIOK1, 290 nM/RIOK3, 260 nM/PIP5K1C, 880 nM/CDKL1, 960 nM/MYLK2 by DiscoverX KINOMEscan). SGC-AAK1-1N is a structure analog and the recommended negative control (IC50 = 11 μM by AAK1 activity assay; KD = 8.8 μM/AAK1 & >10 μM/BIKE vs. KD = 26 nM/AAK1 & 930 nM/BIKE with SGC-AAK1-1 by DiscoverX). For characterization details of SGC-AAK1-1, please visit the SGC-AAK1-1 probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
SGC-AAK1-1N is the negative control for the active probe, SGC-AAK1-1. SGC-AAK1-1N is available from Sigma. To learn more about and purchase SGC-AAK1-1N, click here.
To learn about other SGC chemical probes, visit sigma.com/sgc
SGC-AAK1-1N is the negative control for the active probe, SGC-AAK1-1. SGC-AAK1-1N is available from Sigma. To learn more about and purchase SGC-AAK1-1N, click here.
To learn about other SGC chemical probes, visit sigma.com/sgc
Features and Benefits
SGC-AAK1-1 is a chemical probe available through a partnership with the Structural Genomics Consortium (SGC). To learn more and view other SGC chemical probes, visit sigma.com/SGC.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?