Przejdź do
SML2480
Mirabegron
≥98% (HPLC), β3-adrenoceptor agonist, powder
Synonim(y):
2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-N-[4-[2-[((2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl)amino]ethyl]phenyl]acetamide, 2-Amino-N-[4-[2-[[(2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]-4-thiazoleacetamide, YM 178, YM178(R)-Mirabegron
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
510,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H24N4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.51
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Mirabegron, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -16 to -22°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H](CNCCC1=CC=C(NC(CC2=CSC(N)=N2)=O)C=C1)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C21H24N4O2S/c22-21-25-18(14-28-21)12-20(27)24-17-8-6-15(7-9-17)10-11-23-13-19(26)16-4-2-1-3-5-16/h1-9,14,19,23,26H,10-13H2,(H2,22,25)(H,24,27)/t19-/m0/s1
InChI key
PBAPPPCECJKMCM-IBGZPJMESA-N
Application
Mirabegron has been used as a β3-adrenergic receptor (β3-AR) agonist in an in vitro experiment to determine whether β3-AR stimulation specifically activates brown adipose tissue (BAT) thermogenesis in humans.
Biochem/physiol Actions
Mirabegron is a non-antimuscarinic orally active drug with the potential to treat patients with overactive bladder (OAB) symptoms. It aids in bladder relaxation by acting on neural control of the storage phase of micturition by targeting β3-AR. Mirabegron is also used to treat neurogenic detrusor overactivity (NDO) in pediatric patients.
Mirabegron is a potent and selective β3-adrenoceptor agonist that activates the β3 adrenergic receptor in the detrusor muscle in the bladder leading to muscle relaxation and an increase in bladder capacity.
potent and selective β3-adrenoceptor agonist
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP1313Y00023711444106
Mirabegron British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1313
Mirabegron
USP
USP
1444106
Mirabegron
description
≥98% (HPLC)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
solid
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
optical activity
[α]/D -16 to -22°, c = 0.5 in methanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mirabegron
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the solubility of item SML2480, Mirabegron?
    1 answer
    1. The solubility test points, not upper limits, are as follows:
      - DMF: 5 mg/ml
      - DMSO: 5 mg/ml
      - PBS (pH 7.2) (1:6): 0.1 mg/ml
      - Ethanol: 3 mg/ml