Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 550,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2230,00 zł 1895,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H27F3N8S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
564.63
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)Cc1[s]c2ncnc(c2c1)NC3CCN(CC3)Cc4c(c5c([n](c(c5)C#N)Cc6c[nH]nc6)cc4)C
InChI key
DETOMBLLEOZTMZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Highly potent menin-MLL interaction inhibitor that selectively inhibits MLL oncogenic fusions-driven cancer progression in vitro and in vivo.
MI-503 is a highly potent menin-MLL interaction inhibitor (cell-free IC50 = 14.7 nM against 1 nM FITC-MLL(4-13) peptide; cellular IC50 = 220 nM using HEK293 MLL-AF9 fusion transfectants) that targets menin MLL-binding site with high affinity (KD = 9.3 nM by ITC). MI-503 selectively inhibits mixed lineage leukemia (MLL) oncogenic fusion-driven cancer progression in cultures (GI50 from 250 to 570 nM; GI50 >5 μM against cells without MLL gene translocation) and is efficacious against human MLL leukemia MV4;11 tumor growth in mice in vivo (by 80-100%; 60 mg/kg/day i.p.) with good pharmacokinetic properties, oral bioavailability (73% post 30 mg/kg p.o.), and no adverse effects to the animals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?