Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 439,00 zł 373,15 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1780,00 zł 1513,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11ClN6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.73
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
373,15 zł
Cena katalogowa439,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1nc(nc(c1)Nc3[nH]nc(c3)C)Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C14H11ClN6O3/c1-8-6-13(20-19-8)17-12-7-11(15)16-14(18-12)24-10-4-2-9(3-5-10)21(22)23/h2-7H,1H3,(H2,16,17,18,19,20)
InChI key
CEUMAXLRGBKFQP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ATP-competitive, potent and selective PI3K type 3 lipid kinase VPS34 inhibitor that prevents starvation- or rapamycin-inducd autophagy in MCF7 cells.
Autophinib is an ATP-competitive, potent and selective PI3K type 3 lipid kinase vacuolar protein sorting 34 inhibitor (VPS34 IC50/[ATP] = 19 nM/10 μM & 51 nM/100 μM) that shows significant inhibition against only 45 kinases among a panel of >460 with little or no potency toward mTOR, TBK1 and 12 other phosphatidylinositol kinases (=22% inhibition at 1 μM). Autophinib effectively prevents autophagy induction in MCF7 cells upon amino acid starvation or rapamycin treatment (IC50 = 40 nM and 19 nM, respectively) with similar potency as SAR405 (IC50 = 53 nM and 20 nM, respectively) and VPS34-IN1 (IC50 = 13 nM and 15 nM, respectively). Autophinib enhances MCF7 cell death under starvation condition (EC50 = 264 nM and 234 nM by cytotoxiciy and apoptosis detection, respectively) by preventing autophagy-dependent cell survival.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), powder, pan-HER inhibitor | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?