They wouldn't tell me what the thing is dissolved in, preventing me from having the proper vehicle control for experimentation. Disappointing service.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 555,00 zł |
Informacje o tej pozycji
555,00 zł
Nazwa produktu
Sphingosine 1-phosphate ready made solution, ≥95% (TLC), Fully soluble 10mM solution
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
liquid
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (TLC), Fully soluble 10mM solution | description ≥98.0% (TLC) | description ≥95%, powder | description Avanti Research™ - A Croda Brand |
| assay ≥95% (TLC) | assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥95% | assay >99% (TLC) |
| form liquid | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-89-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?